Learn More
Anhídrido maleico, 99 %, comprimidos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12695995 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
25 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12695995 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
12694317 25 g Frasco de plástico 25 g
12634937 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
12654937 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12695995 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125240050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    86.65€ / 5 Kg
    Ahorro 16.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-31-6
Fórmula molecular C4H2O3
Peso molecular (g/mol) 98.06
Número MDL MFCD00005518
Clave InChI FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147
PubChem CID 7923
ChEBI CHEBI:474859
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleic anhydride
Punto de fusión 52.0°C to 55.0°C
Color Blanco
Densidad 1.4800g/mL
Punto de ebullición 200.0°C
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Tambor de plástico
Cantidad 5 kg
Beilstein 17, V,11, 55
Fieser 04,316; 05,422
Índice Merck 15,5768
Gravedad específica 1.48
Información de solubilidad Solubility in water: 790g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water forming maleic acid,227g/100g acetone- 50g/100g benzene (25°C),112g/100g ethylacetate (25°C)- 0,60g/100g ccl4,52.5g/100g chloroform (25°C)-23,4g/100g toluen
Nombre IUPAC furan-2,5-diona
Viscosidad 1.6 mPa.s (60°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.06
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo
Forma física Sedimentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Maleic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.