Learn More
Anhídrido maleico, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414823 1000 g 1000 g
11424823 250 g 250 g
11434823 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414823 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12178.0B
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98.06 g/mol
Maleic anhydride is used in the preparation of unsaturated polyester resins, 4-butanediol, fumairc acid, tetrahydrofuran and gamma-butyrolactone. It is also used as lubricating oil additives, dispersants, artificial sweeteners, flavor enhancements, floor polishes and corrosion inhibitors. It finds application in personal care products like hair sprays. Further, it is used in water treatment chemicals, detergents, pharmaceuticals and copolymers. It is an active substrate for Diels-Alder reactions and dimerizes to form cyclobutane tetracarboxylic dianhydride .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido maleico se utiliza en la preparación de resinas de poliéster insaturadas , 4-butanediol, ácido fumairco, tetrahidrofurano y gamma-butirolactona. También se usa como aditivo de aceites lubricantes, dispersantes, edulcorantes artificiales, potenciadores de sabor, abrillantadores de suelo e inhibidores de corrosión. Se aplica en productos de cuidado personal como aerosoles para el cabello. Además, se utiliza en productos químicos para el tratamiento del agua, detergentes, productos farmacéuticos y copolímeros. Es un sustrato activo para reacciones de Diels-Alder y se dimeriza para formar dianhídrido tetracarboxílico de ciclobutano.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona y dioxano. Ligeramente soluble en metanol, cloroformo y benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, agentes reductores fuertes, metales alcalinos y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-31-6
Fórmula molecular C4H2O3
Peso molecular (g/mol) 98.06
Número MDL MFCD00005518
Clave InChI FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147
PubChem CID 7923
ChEBI CHEBI:474859
Nombre IUPAC furan-2,5-diona
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Maleic Anhydride
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 202°C
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 1000 g
Número UN UN2215
Beilstein 106909
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,5704
Información de solubilidad Soluble in water,acetone and dioxane. Slightly soluble in methanol,chloroform and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.06
Porcentaje de pureza ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Maleic anhydride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic anhydride