Learn More
Ácido maleico, TRC
Código de producto. 30465170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465170 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30465170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM12430050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleic Acid
CAS 110-16-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 H4 O4
Cantidad 50 g
Sinónimo (Z)-2-Butenedioic acid, Maleic acid, (2Z)-Butene-2-dioic acid, (Z)-2-Butenedioic acid, Maleinic acid, Malezid CM, Scotchbond Multipurpose Etchant, Toxilic acid, cis-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, cis-2-Butenedioic acid, cis-Butenedioic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
SMILES OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico
Peso molecular (g/mol) 116.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.011
Porcentaje de pureza >95