Learn More
Ácido maleico, Mikromol™
Código de producto. 17981036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17981036 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17981036 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1439.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido maleico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Maleic Acid
CAS 110-16-7
Nombres de analitos o componentes Maleic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (Z)-2-Butenedioic acid, Maleic acid, (2Z)-Butene-2-dioic acid, Maleinic acid, Malezid CM, Scotchbond Multipurpose Etchant, Toxilic acid, cis-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, cis-2-Butenedioic acid, cis-Butenedioic acid, Aspartic Acid Impurity H, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity I, Malic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
SMILES OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico
Peso molecular (g/mol) 116.07
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 116,011 g/mol