Learn More
Maleic Acid, MedChemExpress
Código de producto. 16472708
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472708 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16472708 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0367
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Maleic Acid is a Glutamate Decarboxylase (GAD) inhibitor of E. coli and L. monocytogenes.
Maleic Acid is a Glutamate Decarboxylase (GAD) inhibitor of E. coli and L. monocytogenes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleic Acid
CAS 110-16-7
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H4O4
Cantidad 5 g
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (861.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 116.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.07
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation