Learn More
Ácido maleico, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maleic Acid |
| CAS | 110-16-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Maleic Acid |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (Z)-2-Butenedioic acid, Maleic acid, (2Z)-Butene-2-dioic acid, Maleinic acid, Malezid CM, Scotchbond Multipurpose Etchant, Toxilic acid, cis-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, cis-2-Butenedioic acid, cis-Butenedioic acid, Aspartic Acid Impurity H, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity I, Malic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1- |
| SMILES | OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico |
| Mostrar más |