Learn More
Ácido maleico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10598430 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10598430 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10598430 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/1255/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 110-16-7
Punto de fusión 134°C
Color Blanco
pH 1.3
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C4H4O4
Número MDL MFCD00063177
Cantidad 500 g
Sinónimo maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
Clave InChI VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico
Peso molecular (g/mol) 116.07
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.07g/mol
Forma física Sólido en polvo