Learn More
Ácido maleico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10348843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1kg
5kg
25kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 Kg
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10348843 5kg Tambor de plástico 5 Kg
10396760 100 g Frasco de plástico 100 g
10439050 1kg Frasco de plástico 1 Kg
10033853 25kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10348843 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 125230051
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 110-16-7 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-16-7
Fórmula molecular C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 116.07
Número MDL MFCD00063177
Clave InChI VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleic acid
Punto de fusión De 134,0 °C a 138,0 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal HO2CCH=CHCO2H
Beilstein 02, IV, 2199
Índice Merck 15, 5767
Información de solubilidad Solubilidad en agua:790 g/l (25 °C).Otras solubilidades: soluble en ácido acético glacial, soluble en alcohol y acetona, ligeramente soluble en éter y benceno, prácticamente insoluble en tetracloruro de carbono
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.07
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 5kg
Temperatura de inflamación de 127 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Forma física Polvo cristalino