Learn More
Ácido maleico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
1000g
5000g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482018 1000g 1000 g
11492018 250g 250 g
11402028 5000g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14596.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-16-7 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Maleic acid is used as a precursor to fumaric acid, dimethyl maleate and glyoxalic acid. It is an electrophile and acts as dienophine in Diels-Alder reactions. It reacts with drugs to form more stable addition salts like indacaterol maleate, carfenazine, chlorpheniramine, pyrilamine, methylergonovine and thiethylperazine. Its maleate ion is useful in biochemistry as an inhibitor of transaminase reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido maleico se utiliza como precursor del ácido fumárico, el maleato de dimetilo y el ácido glioxálico. Es un electrófilo y actúa como dienofina en las reacciones de Diels-Alder. Reacciona con los medicamentos para formar sales de adición más estables como el maleato de indacaterol, la carfenazina, la clorfeniramina, la pirilamina, la metilergonovina y la tiethylperazina. Su ión maleato es útil en la bioquímica como inhibidor de las reacciones de la transaminasa.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, ácido acético glacial, alcohol y ácido sulfúrico concentrado. Ligeramente soluble en éter dietílico. Insoluble en benceno y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, bases, agentes reductores, metales y álcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-16-7
Fórmula molecular C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 116.07
Número MDL MFCD00063177
Clave InChI VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleic acid
Punto de fusión De 132 °C a 136 °C
Densidad 1,59
Cantidad 1000g
Temperatura de inflamación 127 °C (260 °F)
Beilstein 605762
Índice Merck 14,5703
Información de solubilidad Soluble in water,acetone,glacial acetic acid,alcohol and concentrated sulfuric acid. Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in benzene and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.07
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Maleic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid