Learn More
Hidrazida maleica-2,3-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maleic Hydrazide D2 |
| CAS | 2398483-97-9 |
| Fórmula molecular | C4 D2 H2 N2 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Maleic Hydrazide D2, 1,2-Dihydro-3,6-pyridazinedione-4,5-d2, 3,6-Dihydroxypyridazine-4,5-d2, Maleic-d2 acid cyclic hydrazide, Maleic-d2 hydrazide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2 H,(H,5,7)(H,6,8)/i1D,2 D |
| SMILES | [2 H]C1=C([2 H])C(=O)NNC1=O |
| Nombre IUPAC | 4,5-dideuterio-1,2-dihidropiridazina-3,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 114.0991 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0398 g/mol |
| Mostrar más |