Learn More
Maleate, 0.2M buffer soln., pH 6.0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15494489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494489 250 mL 250 ml
15404499 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62035.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3105-55-3
Fórmula molecular C4H2NaO4
Peso molecular (g/mol) 137.05
Número MDL MFCD00070246
Clave InChI VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L
PubChem CID 91658932
SMILES [Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleate buffer soln.
Color Incolora
Concentración 0.2 M
pH 6.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Nombre IUPAC sodio (2Z)-but-2-enedioato