Learn More
Maleato, solución de tampón de 0,2 M, pH 5,5, Thermo Scientific™
Product Code. 15434509
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Unit Size:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15434509 500 mL 500 ml
15424509 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15434509 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J62049.AP
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3105-55-3
Fórmula molecular C4H2NaO4
Peso molecular (g/mol) 137.05
Número MDL MFCD00070246
Clave InChI VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L
PubChem CID 91658932
SMILES [Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Maleate buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 5.5
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Nombre IUPAC sodio (2Z)-but-2-enedioato