Learn More
Idex Tuercas roscadas macho
Código de producto. 12977589
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
1/8 in de diámetro exterior Tubos
Tubos con diámetro exterior de 0,08 cm (0,03 in) o 1,59 mm (0,06 in)
Longitud (imperial):
0,87 in
Material:
PEEK
Anchura (imperial):
0,365 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Longitud (imperial) Material Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
12977589 Tubos con diámetro exterior de 0,08 cm (0,03 in) o 1,59 mm (0,06 in) 0,87 in PEEK 0,365 in paquete de 10
12917629 1/8 in de diámetro exterior Tubos 0,87 in PEEK 0,365 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12977589 Proveedor Idex N.º de proveedor 0201373
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.00€
    64.79€ / paquete de 10
    Ahorro 16.21€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Combínelo con el empalme Super Flangeless™ para obtener un conjunto de instalación de fondo plano con retención de alta presión
  • Elimina la torsión de los tubos que pueden aflojar las conexiones
  • Resistente a aflojamiento por vibración
Especificaciones
Tipo Tuerca Super Flangeless
Color Natural
Diámetro exterior (imperial) 0,0625 in
Longitud (imperial) 0,87 in
Anchura (imperial) 0,365 in
Para utilizar con (equipo) Tubos con diámetro exterior de 0,08 cm (0,03 in) o 1,59 mm (0,06 in)
Material PEEK