Learn More
Value Plastics Adaptadores de conector Luer Slip macho a conector macho
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Los accesorios Luer permiten una conexión sencilla pero segura. Ideal para tapar el sistema de transferencia de fluidos. Conexión y desconexión rápida con diseño Luer deslizante
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS;USP |
| Conexión | Luer Slip macho, tapón, cerrado en el agarre |
| Material (sello) | Polipropileno |