Learn More
Value Plastics Adaptador de rosca Luer Slip macho a Luer hembra
Código de producto. 30053554 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material (sello):
Policarbonato
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (sello) Tamaño de la unidad
30053554 Policarbonato paquete de 25
30053268 Polipropileno paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30053554 Proveedor Value Plastics N.º de proveedor 5012006
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Los accesorios Luer permiten una conexión sencilla pero segura
Montaje y desmontaje rápido y sencillo sin necesidad de herramientas. El diseño de rosca proporciona un cierre seguro que —evita la contaminación. Cumple con la norma ISO-594-1 y ISO Normas 594-2
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin DEHP; sin ftalatos; RoHS; FDA
Conexión Deslizamiento Luer macho, rosca Luer hembra
Material (sello) Policarbonato