Learn More
Value Plastics Luer Slip macho a púa Serie 200
Código de producto. 30054302 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 32 in)
Material (sello):
Nailon
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Material (sello) unitSize
30054302 1,9 cm (1 x 16 in) Polipropileno paquete de 25
30053075 1,9 cm (1 x 8 in) Polipropileno paquete de 25
30054143 1,9 cm (3 x 32 in) Polipropileno paquete de 25
30054079 1,9 cm (1 x 8 in) Nailon paquete de 25
30053226 1,9 cm (1 x 16 in) Nailon paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30054302 Proveedor Value Plastics N.º de proveedor 5012077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.75€
    22.11€ / paquete de 25
    Ahorro 7.64€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una conexión segura bajo presión con púas de la serie 200
Montaje y desmontaje rápido y sencillo sin necesidad de herramientas. Las crestas de púas proporcionan un agarre seguro en el interior de los tubos flexibles. Los accesorios Luer deslizantes permiten una conexión sencilla pero segura
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS;USP
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (1 x 16 in)
Conexión Luer Slip macho, espiga para manguera
Material (sello) Polipropileno