Descripción
Pase fácilmente de una conexión luer a una conexión roscada. Los accesorios Luer permiten una conexión de cierre por torsión simple pero segura. NPT Los accesorios roscados están diseñados para crear un sello hermético bajo presión.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS;USP |
| Tamaño de rosca | 1/4-18 NPT(macho) |
| Material (sello) | Polipropileno |
| Tipo de producto | Luer macho con anillo de bloqueo integral hexagonal |