Learn More
Value Plastics Luer macho con anillo de bloqueo integrado a conector dentado serie 200
Código de producto. 30053606 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 32 in)
5/32 pulg
Material:
Nailon
Policarbonato
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Material Tamaño de la unidad
30053606 1,9 cm (3 x 32 in) Nailon paquete de 25
30053313 1,9 cm (1 x 16 in) Nailon paquete de 25
30053251 1,9 cm (3 x 16 in) Polipropileno paquete de 25
30053139 1,9 cm (1 x 16 in) Policarbonato paquete de 25
30054036 1,9 cm (1 x 8 in) Polipropileno paquete de 25
30053588 5/32 pulg Policarbonato paquete de 25
30053386 1,9 cm (1 x 8 in) Nailon paquete de 25
30053124 1,9 cm (3 x 32 in) Polipropileno paquete de 25
30053144 1,9 cm (1 x 8 in) Policarbonato paquete de 25
30053460 1,9 cm (3 x 16 in) Policarbonato paquete de 25
30053779 1,9 cm (1 x 16 in) Polipropileno paquete de 25
30053050 1,9 cm (3 x 32 in) Policarbonato paquete de 25
30053359 5/32 pulg Polipropileno paquete de 25
30053180 5/32 pulg Nailon paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 30053606 Proveedor Value Plastics N.º de proveedor 5012023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.20€
    19.62€ / paquete de 25
    Ahorro 4.58€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conos Luer que están construidos para cumplir ISO Normas 594-1 y 594-2
Los bloqueos giratorios minimizan la torsión y el enroscamiento de los tubos durante el posicionamiento. Los sellos de cono cónico son confiables y sencillos. Facilitar configuraciones de un solo uso que minimicen el tiempo de inactividad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin DEHP; sin ftalatos; RoHS
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (3 x 32 in)
Material Nailon
Conexión Conector macho Luer x espiga para manguera
Advertencia: Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.