Learn More
Value Plastics Luer macho con anillo de bloqueo integrado a conector dentado serie 200
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Los bloqueos giratorios minimizan la torsión y el enroscamiento de los tubos durante el posicionamiento. Los sellos de cono cónico son confiables y sencillos. Facilitar configuraciones de un solo uso que minimicen el tiempo de inactividad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin DEHP; sin ftalatos; RoHS |
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (1 x 8 in) |
| Material | Nailon |
| Conexión | Conector macho Luer x espiga para manguera |
Advertencia: Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.