Learn More
Ácido malaxínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Malaxinic Acid |
| CAS | 23179-40-0 |
| Fórmula molecular | C18 H24 O8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O8/c1-9(2)3-4-10-7-11(17(23)24)5-6-12(10)25-18-16(22)15(21)14(20)13(8-19)26-18/h3,5-7,13-16,18-22H,4,8H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,15?,16-,18-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=CCc1cc(ccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)C(=O)O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(3-metilbut-2-enil)-4-[(2S,3R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 368.378 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.147 |