Learn More
Malatión, TRC
Código de producto. 30477739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30477739 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30477739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM111000250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malathion
CAS 121-75-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H19 O6 P S2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Butanedioic acid, [(dimethoxyphosphinothioyl)thio]-, diethyl ester (9CI), Succinic acid, mercapto-, diethyl ester, S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate (6CI,8CI), 8059HC, American Cyanamid 4,049, Atrapa, Carbetovur, Carbetox, Carbofos, Carbophos, Cimexan, Compound 4049, Cythion, Derbac M, Diethyl mercaptosuccinate S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate, ENT 17,034, ENT 17034, Ethiolacar, Etiol, Extermathion, Forthion, Fosfothion, Fosfotion, Fyfanon, Gammaxine, Hi-Yield, Hilthion, Hymal, IFO 13140, Insecticide 4049, Insecticide no. 4049, Karbofos, Kunamala, Malafor, Malamar, Malamar 50, Malasol, Malaspray, Malataf, Malataf 57EC, Malathine, Malathion, Malathion E 50, Malathion LV Concentrate, Malathion ULV, Malathyl, Malathyne, Malatol, Malatol 500CE, Maldison, Mavidan, Mercaptothion, Moscarda, NSC 6524, Nassrlathion, O,O-Dimethyl S-(1,2-dicarbethoxyethyl) dithiophosphate, Oleophosphothion, Organoderm, Ortho Malathion, Ovide, Phosphothion, Prioderm, Radotion, Radotion E 50, Radotion P 5, S-[1,2-Bis(carbethoxy)ethyl] O,O-dimethyl dithiophosphate, S-[1,2-Bis(ethoxycarbonyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate, S-[1,2-Bis(ethoxycarbonyl)ethyl] O,O-dimethyl thiophosphate, SF 60, Sadofos, Sadophos, Security, Siptox I, Suleo M, Sumitox, TAK, TAK (pesticide), TM 4049, Vetiol, Zithiol, [(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioic acid diethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3
SMILES CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OCC
Nombre IUPAC dietilo 2-dimetoxifosfinotioilsulfanilbutanodioato
Peso molecular (g/mol) 330.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.0361
Porcentaje de pureza >95