Learn More
Malatión, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16624504 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16624504 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16624504 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1782100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malathion
CAS 121-75-5
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 1.230 g/cm3 (20°C)
Temperatura de inflamación 173°C
Fórmula lineal C10H19O6PS2
Beilstein 1804525
Color Incolora
Punto de fusión -20°C
Sinónimo diethyl (dimethoxyphosphinothioylthio)succinate; S-1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
Peso molecular (g/mol) 330.36 g/mol