Learn More
Malatión-d7 (dimetil-d6; 3-d1), CDN
Código de producto. 30310330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30310330 0.01 g 0.01 g
30320395 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30310330 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND51780.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malathion D7 (dimethyl D6,3-D1)
CAS 352438-94-9
Fórmula molecular C10 2H7 H12 O6 P S2
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Butanedioic-d acid, 3-[[di(methoxy-d3)phosphinothioyl]thio]-, diethyl ester (9 CI), Malathion D7 (dimethyl D6,3-D1)
Fórmula InChI InChI=1 S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i3D3,4D3,7 D
SMILES [2 H]C(C(SP(=S)(OC([2 H])([2 H])[2 H])OC([2 H])([2 H])[2 H])C(=O)OCC)C(=O)OCC
Nombre IUPAC 2-[bis(trideuteriometoxi)fosfinotioilsulfanil]-3-deuteriobutanodioato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 337.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.08 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 95% Chemical Purity