Learn More
Malatión-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MalathionD6(dimethylD6) |
| CAS | 1189877-72-2 |
| Fórmula molecular | C10 2H6 H13 O6 P S2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Malathion (dimethyl-D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i3D3,4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(OC([2H])([2H])[2H])SC(CC(=O)OCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-[bis(trideuteriometoxi)fosfinotioilsulfanil]butanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 336.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.0737 |