Learn More
Malatión-d10 (dietil-d10), CDN
Código de producto. 30314442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30314442 0.01 g 0.01 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30314442 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND38450.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malathion D10 (diethyl D10)
CAS 347841-48-9
Fórmula molecular C10 2H10 H9 O6 P S2
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Malathion (diethyl-D10)
Fórmula InChI InChI=1 S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 2-dimetoxifosfinotioilsulfanilbutanodioato de bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo)
Peso molecular (g/mol) 340.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.0988 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 95% Chemical Purity