Learn More
Malatión beta-monoácido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Malathion beta-Monoacid |
| CAS | 1642-51-9 |
| Fórmula molecular | C8 H15 O6 P S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioic Acid 1-Ethyl Ester, Malathion β-Monocarboxylic Acid, O,O-Dimethyl S-(1-Carbethoxy-2-carboxy)ethyl Phosphorodithioate, S-[2-Carboxy-1-(ethoxycarbonyl)ethyl]O,O-di-methyl Phosphorodithioate, Malathion Monoacid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15O6PS2/c1-4-14-8(11)6(5-7(9)10)17-15(16,12-2)13-3/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC(=O)O)SP(=S)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-dimetoxifosfinotioilsulfanil-4-etoxi-4-oxo-butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 302.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.0048 |