Learn More
Malatión alfa-monoácido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Malathion alpha-Monoacid |
| CAS | 1190-29-0 |
| Fórmula molecular | C8H15O6PS2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioic Acid 4-Ethyl Ester, Malathion alpha-Monocarboxylic Acid, O,O-Dimethyl S-(1-carboxy-2-carbethoxy)ethyl Phosphorodithioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15O6PS2/c1-4-14-7(9)5-6(8(10)11)17-15(16,12-2)13-3/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-dimetoxifosfinotioilsulfanil-4-etoxi-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 302.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.0048 |