Learn More
Malatión 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30308971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30308971 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30308971 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14710000AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malathion
CAS 121-75-5
Nombres de analitos o componentes Malathion
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H19 O6 P S2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Butanedioic acid, 2-[(dimethoxyphosphinothioyl)thio]-, 1,4-diethyl ester, Butanedioic acid, [(dimethoxyphosphinothioyl)thio]-, diethyl ester (9CI), Succinic acid, mercapto-, diethyl ester, S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate (6CI,8CI), 8059HC, American Cyanamid 4,049, Atrapa, Carbetovur, Carbetox, Carbofos, Carbophos, Cimexan, Compound 4049, Cythion, Derbac M, Diethyl mercaptosuccinate S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate, ENT 17,034, ENT 17034, Ethiolacar, Etiol, Extermathion, Forthion, Fosfothion, Fosfotion, Fyfanon, Gammaxine, Hi-Yield, Hilthion, IFO 13140, Insecticide 4049, Insecticide no. 4049, Karbofos, Kunamala, Malafor, Malamar, Malamar 50, Malasol, Malaspray, Malataf, Malathine, Malathion, Malathion E 50, Malathion LV Concentrate, Malathion ULV, Malathyl, Malathyne, Malatol, Malatol 500CE, Maldison, Mavidan, Mercaptothion, Moscarda, NSC 6524, Nassrlathion, O,O-Dimethyl S-(1,2-dicarbethoxyethyl) dithiophosphate, Oleophosphothion, Organoderm, Ortho Malathion, Ovide, Phosphothion, Prioderm, Radotion, Radotion E 50, Radotion P 5, S-[1,2-Bis(carbethoxy)ethyl] O,O-dimethyl dithiophosphate, S-[1,2-Bis(ethoxycarbonyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate, S-[1,2-Bis(ethoxycarbonyl)ethyl] O,O-dimethyl thiophosphate, SF 60, Sadofos, Sadophos, Security, Siptox I, Suleo M, Sumitox, TAK, TAK (pesticide), TM 4049, Vetiol, Zithiol, [(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioic acid diethyl ester, Diethyl (2RS)-2-(dimethoxyphosphinodithioyl)butanedioate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3
SMILES CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OCC
Nombre IUPAC dietilo 2-dimetoxifosfinotioilsulfanilbutanodioato
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 330.36
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.0361 g/mol