Learn More
Malaoxon, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Malaoxon |
| CAS | 1634-78-2 |
| Fórmula molecular | C10 H19 O7 P S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Malaoxon |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19O7PS/c1-5-16-9(11)7-8(10(12)17-6-2)19-18(13,14-3)15-4/h8H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(SP(=O)(OC)OC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-dimetoxifosforilsulfanilbutanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 314.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.0589 |