Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Tinción de verde de malaquita
Código de producto. 12948647
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
12948647 500mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12948647 Proveedor Pro-Lab Diagnostics™ N.º de proveedor PL.7030
Utilícelo como contratinción durante la tinción de Kinyoun y Ziehl-Neelsen. La tinción Pro-Lab Diagnostics™ Malachite Green es una tinción lista para su uso para diferenciar organismos rápidos no ácidos de micobacterias. Están fabricados conforme a las normas más exigentes, de acuerdo con todos los requisitos normativos y llevan la etiqueta CE.
Las soluciones de tinción microbiológica Pro-Lab Diagnostics™ se han fabricado en laboratorios para fines especiales según los máximos estándares mediante el uso de las mejores materias primas. Se emplean un estricto control de calidad y técnicas de filtración antes de su lanzamiento para garantizar que todas las soluciones ofrecen unas excelentes características de rendimiento.
Los organismos ácido-resistentes, como el Mycobacterium, tienen paredes celulares casi impermeables, parecidas a la cera, que les confieren mucha resistencia a las tinciones microbiológicas típicas. Requieren una tinción mediante el método de Ziehl-Neelsen (ZN), que requiere calentamiento, o el método de Kinyoun, que no lo requiere. Se utiliza el método básico que se observa en la tinción de Gram: se aplica una tinción principal, un diferenciador elimina la tinción de los organismos que no son ácido-resistentes y, a continuación, se aplica una tinción de contraste para identificar los organismos decolorados.
  • Solución lista para su uso en un tamaño práctico y económico
  • Actúa como tinción de contraste para organismos que no son ácido-resistentes en el método de tinción de Ziehl-Neelsen o Kinyoun
  • Se aplica únicamente después de la tinción con carbol fucsina y mediante un diferenciador/decolorante
  • Las células que no son ácido-resistentes decoloradas adoptan el color verde de contraste para facilitar la detección
Especificaciones
Tipo de solución Reactivo
Tipo Tinción de verde de malaquita
Cantidad 500mL
Certificaciones/conformidad Reglamento (CE) n.º 1907/2006, anexo II, Reglamento (UE) nº 453/2010, marcado CE
Formato Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para tinciones acidorresistentes de micobacterias
Color Verde
Punto de ebullición 78–100 °C a 1013 hPa
Composición Etanol, metanol, verde de malaquita oxalato
Requisitos de almacenamiento <20 °C
Tipo de tinción Tinción acidorresistente
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Malachite Green
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, malachite green oxalate