Learn More
Oxalato verde de malaquita (TRC), TRC
Código de producto. 30040617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040617 10 g 10 g
18023740 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30040617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM11040010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2437-29-8
Fórmula molecular 2 C23 H25 N2 . C2 H2 O4 . 2 C2 H O4
Peso molecular (g/mol) 927
Sinónimo Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, ethanedioate, ethanedioate (2:2:1), Ammonium, [4-[p-(dimethylamino)-α-phenylbenzylidene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]dimethyl-, oxalate (1:1), oxalate (1:1) (8CI), Malachite green oxalate (6CI), Ethanedioic acid, ion(1-), N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-Nmethylmethanaminium, ethanedioate (2:1) (9CI), C. I. Basic Green, Malachite green oxalate salt
Nombre IUPAC [4-[[4-(dimetilamino)fenil]-fenilmetilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]-dimetilazanio; 2-hidroxi-2-oxoacetato; ácido oxálico
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)c3ccccc3.CN(C)c4ccc(cc4)C(=C5C=CC(=[N+](C)C)C=C5)c6ccccc6.OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)[O-].OC(=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malachite green oxalate salt
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C23H25N2.3C2H2O4/c2*1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3*3-1(4)2(5)6/h2*5-17H,1-4H3;3*(H,3,4)(H,5,6)/q2*+1;;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 926.3738