Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Malachite Green Oxalate Salt |
| CAS | 2437-29-8 |
| Fórmula molecular | C52H54N4O12 |
| Número MDL | MFCD00011766,MFCD00151209 |
| Sinónimo | Basic Green 4 |
| Clave InChI | CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C |
| Nombre IUPAC | oxalato de dihidrógeno del ácido bis(bis[4-(dimetilamino)fenil](fenil)metilio) oxálico |
| Peso molecular (g/mol) | 927.02 |
| PubChem CID | 2724411 |
| Mostrar más |