Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxalato de verde malaquita, puro, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10503211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10503211 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10503401 100 g Frasco de vidrio 100 g
10573971 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10503211 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 229780250
Solicitar formato a granel o personalizado
Verde de malaquita oxalato, C52H54N4O12, número de CAS-2437-29-8, C.I.42000, Verde básico 4, 500 g, 0,9 a 1,15, 13, 745, 219-441-7, 927,03, Puro, Peligro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2437-29-8
Fórmula molecular C52H54N4O12
Peso molecular (g/mol) 927.02
Número MDL MFCD00011766,MFCD00151209
Clave InChI CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Basic Green 4, C.I. 42000
PubChem CID 2724411
Nombre IUPAC [4-[[4-(dimetilamino)fenil]-fenilmetilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]-dimetilazanio; 2-hidroxi-2-oxoacetato; ácido oxálico
SMILES OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Especificaciones
Absorbancia 1650 to 1950 (at lambda max.)
Nombre del producto químico o material Malachite Green oxalate
Punto de fusión 164.0°C
Índice de absorción 0.9 to 1.15
Beilstein 13, 745
Índice Merck 15, 5763
Información de solubilidad Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, methanol, amyl alcohol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 620 to 625nm (in 50:50 IMS:water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 927.03
Pérdida por secado 10% max. (105°C)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino o cristales con lustre metálico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Malachite Green oxalate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.