Learn More
Verde de malaquita (oxalato), puro, C.I.42000, Fisher Chemical
Código de producto. 10326240 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
10326240 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10326240 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/1245/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 164°C
CAS 2437-29-8
Fórmula molecular C52H54N4O12
Número MDL MFCD00011766,MFCD00151209
Clave InChI CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
SMILES OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Nombre IUPAC [4-[[4-(dimetilamino)fenil]-fenilmetilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]-dimetilazanio; 2-hidroxi-2-oxoacetato; ácido oxálico
Peso molecular (g/mol) 927.02
PubChem CID 2724411
Formula Weight (peso de la fórmula) 927.03g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Verde
pH 2
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Malachite Green oxalate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.