Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxalato de verde malaquita
Código de producto. 10423741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10423741 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10711715 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10423741 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 413490250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2437-29-8 | C52H54N4O12 | 927.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2437-29-8
Fórmula molecular C52H54N4O12
Peso molecular (g/mol) 927.02
Número MDL MFCD00011766,MFCD00151209
Clave InChI CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Basic Green 4, C.I. 42000
PubChem CID 2724411
Nombre IUPAC [4-[[4-(dimetilamino)fenil]-fenilmetilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]-dimetilazanio; 2-hidroxi-2-oxoacetato; ácido oxálico
SMILES OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malachite Green oxalate
Nombre de nota Pure
Índice de absorción 1.00 to 1.15
Contenido de tinte 90% min.
Beilstein 13, 745
Índice Merck 15, 5763
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 614 to 620nm (in water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 927.03
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor Vapor Pressure: Negligible
Intervalo de transición visual from pH 0.0 (yellow) to pH 2.0 (green) from pH 11.6 (blue-green) to pH 14.0 (colorless)
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo metálico a cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Malachite Green oxalate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.