Learn More
Invitrogen™ Malachite Green isothiocyanate
Código de producto. 11539106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11539106 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11539106 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor M689
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
isotiocianato verde malaquita
El verde malaquita es un fotosensibilizador no fluorescente que se absorbe en longitudes de onda largas (∼630 nm). Su acción fotosensibilizante puede dirigirse a sitios celulares particulares utilizando el isotiocianato verde malaquita aminorreactivo para conjugar esta etiqueta con anticuerpos u otras biomoléculas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 mg
Tipo de producto Isotiocianato verde malaquita
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Amina
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Isotiocianato
Etiqueta o tinte Verde malaquita
Tipo de etiqueta Otras etiquetas o colorantes
Color Verde