Learn More
MAL-PEG2-NHS Ester, TRC
Código de producto. 30007332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007332 2.5 mg 2.50 miligramo
30009709 10 mg 10 miligramos
30010123 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1000052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1433997-01-3
Fórmula molecular C15 H18 N2 O8
Peso molecular (g/mol) 354.312
Sinónimo 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 3-[2-[2-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy]ethoxy]propanoate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2-(2-(2,5-Dioxo-2H-pyrrol-1(5H)-yl)ethoxy)ethoxy)propanoate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2-(2-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy)ethoxy)propanoate
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) 3-[2-[2-(2,5-dioxirrol-1-il)etoxi]etoxi]propanoato
SMILES O=C(CCOCCOCCN1C(=O)C=CC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MAL-PEG2-NHS Ester
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N2O8/c18-11-1-2-12(19)16(11)6-8-24-10-9-23-7-5-15(22)25-17-13(20)3-4-14(17)21/h1-2H,3-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.106