Learn More
Mal-amido-peg6-NHS, TRC
Código de producto. 30472245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472245 50 mg 50 miligramos
30469110 10 mg 10 miligramos
30470006 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM11105350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1137109-21-7
Fórmula molecular C26H39N3O13
Sinónimo Maleimida-PEG6-succinimidil éster∣N-Hidroxisuccinimidil-(polietileno glicol) 6-Maleimida∣SM(PEG)6
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Peso molecular 601.6
Condiciones de envío Temperatura ambiente