Learn More
MedChemExpress Mal-amido-PEG2-C2-amido-Ph-C2-CO-AZD
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 528.55 g/mol |
| CAS | 1037589-69-7 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 25 mg |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (189.20 mM; Need ultrasonic) |