missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAK Monoclonal Antibody (OTI5A11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17530404
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17530404 30 μL 30 microlitros
17510404 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17530404 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA808786S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAK Monoclonal antibody specifically detects MAK in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno MAK
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5A11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MAK
N.º de referencia del gen P20794
Alias de gen A930010O05Rik; dJ417M14.2; MAK; male germ cell associated kinase; male germ cell-associated kinase; male germ cell-associated kinase retinal-enriched isoform; protein kinase RCK; Rck; RP62; serine/threonine protein kinase MAK; serine/threonine-protein kinase MAK; testicular secretory protein Li 28; Unknown (protein for MGC:134523)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 291-623 of human MAK produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4117
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.