Learn More
Majantol 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310368 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310368 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14677000AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Majantol
CAS 103694-68-4
Nombres de analitos o componentes Majantol
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C12 H18 O
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo β,β,3-Trimethylbenzenepropanol, 2,2-Dimethyl-3-(3-methylphenyl)propan-1-ol, 2,2-Dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol, 2,2-Dimethyl-3-(3-tolyl)propan-1-ol, 2,2-Dimethyl-3-m-tolylpropan-1-ol;
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-10-5-4-6-11(7-10)8-12(2,3)9-13/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3
SMILES Cc1cccc(CC(C)(C)CO)c1
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-3-(m-tolil)propan-1-ol
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 178.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 178,1358 g/mol