Learn More
3M™ Sobres absorbentes de mantenimiento, M-N1001
Código de producto. 17148600
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
8,45 gal
Tamaño de la unidad:
paquete de 16
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
17148600 8,45 gal paquete de 16
1 options
Código de producto. 17148600 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000051878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    120.16€ / paquete de 16
    Ahorro 144.84€
    54% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Diseñadas con una malla que encierra material absorbente en partículas. Se utilizan en zonas donde se desea una capacidad mayor que la de una almohadilla absorbente. Los sobres son pequeños, ligeros y resistentes al desgarro.
  • Utilícelas en áreas donde se requiere una mayor capacidad para atrapar fugas y goteos
  • Permite un entorno de trabajo más limpio y seguro
  • Para usar en la mayoría de los líquidos no agresivos
  • Muy fácil de usar y recuperar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 8,45 gal
Tipo Almohada de absorbente
Para utilizar con (aplicación) Absorción y contención de derrames
Modelo M-N1001
Cantidad de embalaje 16/paquete
Dimensiones (L x An) 380 x 180 mm
Longitud (métrico) 380 mm
Anchura (métrico) 180 mm