Learn More
3M™ Minibarrera de absorbentes de mantenimiento
Código de producto. 17128600
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
240 cm
370 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17128600 370 cm paquete de 4
17138600 240 cm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17128600 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000051875
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    184.03€ / paquete de 4
    Ahorro 99.97€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Puede colocarse alrededor de la base del equipo para ayudar a contener los fluidos que puedan filtrarse o derramarse, evitando su propagación a las áreas de trabajo adyacentes.
  • Colóquela alrededor del equipo para contener los derrames y evitar que las fugas se extiendan a las áreas de trabajo adyacentes
  • Para usar en la mayoría de los líquidos no agresivos
  • Permite un entorno de trabajo más limpio y seguro
  • Muy fácil de usar y recuperar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (imperial) 11,89 gal
Tipo Minibarrera de absorbentes
Modelo M-M1003
Cantidad de embalaje 4/paquete
Dimensiones (L x An) 370 x 7,6 cm
Longitud (métrico) 370 cm
Anchura (métrico) 76 mm