Learn More
IBA Lifesciences Estreptococo magnésico Strep-Tactin™ Cuentas XT
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17932451 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17932451 10 mL 10 ml
17942451 2 mL 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17932451 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 25090010
Estreptococo magnésico Strep-Tactin™ Las perlas XT son perlas magnéticas (suspensión al 5%) para purificar Strep-tag™ II o Twin-Strep-tag™ proteínas de fusión.
  • Se puede utilizar para la purificación de proteínas de fusión marcadas con estreptococos en lotes, en formato único o de alto rendimiento.
  • Las perlas muestran una baja unión a proteínas no específicas debido a su superficie de agarosa y una alta especificidad de Strep-Tactin™ XT hacia Strep-tag . Esto da como resultado una pureza de proteína objetivo excepcional y hace que las perlas MagStrep sean una herramienta perfecta para el aislamiento de proteínas o la identificación de complejos mediante pull-downs, inmunoprecipitación (IP) o co-inmunoprecipitación (Co-IP).
  • Estreptococo magnésico Strep-Tactin™ Las perlas XT son adecuadas para purificaciones rápidas a pequeña escala en tubos de reacción y también en placas de 96 pocillos.
  • Las perlas se pueden separar fácil y rápidamente con un separador magnético. Esto elimina la necesidad de centrifugación y reduce a cero el riesgo de alterar el pellet o de perder perlas durante el paso de lavado.
  • La elución de proteínas o complejos objetivo se puede desencadenar en condiciones suaves con el tampón BXT que contiene biotina o en condiciones de desnaturalización mediante ebullición en el tampón de carga de gel SDS.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 mL
Formulación Suspensión al 5% (v/v) en PBS con azida sódica al 0,1% (p/v)
Tipo de soporte 6% Agarosa, Reticulada
Tamaño de partículas 20 a 40 μm
Formulario Pulpa de resina
Objetivo Twin-Strep-tag o Strep-tag II
Tipo Gránulos de agarosa magnética
Solo para uso en investigación