Learn More
Invitrogen™ MAGPIX™ Drive Fluid Plus
Código de producto. 30245082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 700 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30245082 4 x 700 mL paquete de 4
1 options
Código de producto. 30245082 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4050030
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
MAGPIX Drive Fluid Plus is the delivery medium for transporting the sample being analyzed on the Luminex MAGPIX system to the optic components.
MAGPIX Drive Fluid Plus is the delivery medium for transporting the sample being analyzed on the Luminex MAGPIX system to the optic components. Each unit in the 4-pack of drive fluid contains 700 mL.
Please refer to the Luminex instrument user manual for proper installation and use of MAGPIX Drive Fluid Plus with the MAGPIX System.
This reformulated sheath product replaces the original MAGPIX Drive Fluid (Cat. No. MPXDF4PK). The new sheath formulation is updated from a single preservative to a mixture of three preservatives to allow for greater transit stability and to reduce the likelihood of future acquired microbial resistance.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos MAGPIX
Cantidad 4 x 700 mL