Learn More
Invitrogen™ Kit de calibración MAGPIX™
Product Code. 12383613
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 reacciones
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad Unit Size
12383613 25 reacciones cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12383613 Supplier Invitrogen™ Supplier No. MPXCALK25
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
This convenient calibration kit contains xMAP™ calibrators for the MAGPIX™ system classification and reporter channels.
This convenient calibration kit contains xMAP™ calibrators for the MAGPIX™ system classification and reporter channels. Calibration normalizes the settings for the system and helps ensure optimal and consistent microsphere classification. The kit is intended to be used with the off-plate reagent block. Each kit provides 25 calibrations.
Each Kit includes:
  • Stripwells
  • A lot-specific CD for importing target values
The MAGPIX™ system is a versatile, compact, fluorescent detection system based on Luminex's proven xMAP™ technology. The system is a simple immunoassay platform designed for the simultaneous analysis of up to 50 intracellular and extracellular markers in single biological samples. The MAGPIX™ system provides users with a powerful multiplexing tool that offers higher sample throughput, increased assay flexibility, reduced sample volume, and lower costs than traditional ELISA and Western blotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Kit de calibración MAGPIX™, 25 rxns, tipo de calibración de patrones de calibración, para su uso con instrumentos Luminex™, sistema MAGPIX™, utilizado para ensayos y análisis de proteínas, temperatura de almacenamiento de 2 a 8 °C, condiciones de envío en hielo húmedo
Línea de productos MAGPIX
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Ensayos y análisis de proteínas
Incluye 25 tiras de pocillos (n.º de cat.: 13-52047), microesferas de calibrador MAGPIX™, 5 ml (n.º de cat.: MPXCAL-05), CD de kit de calibración MAGPIX™ (n.º de cat.: 89-20233-00-001)
Cantidad 25 reacciones
Volumen de muestra 25 reacciones
Tipo de producto Kit de calibración MAGPIX™, kit de calibración
Condiciones de envío Hielo húmedo
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo