Learn More
Magnolin, MedChemExpress
Código de producto. 16463916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16463916 25 mg 25 miligramos
16451628 5 mg 5 miligramos
16419218 10 mg 10 miligramos
16404917 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16463916 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1374
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Magnolin, a major component of Magnolia flos (Shin-Yi), inhibits the Ras/ERKs/RSK2 signaling axis by targeting the active pocket of ERK1 and ERK2 with IC50s of 87 nM and 16.5 nM, respectively.
Magnolin, a major component of Magnolia flos (Shin-Yi), inhibits the Ras/ERKs/RSK2 signaling axis by targeting the active pocket of ERK1 and ERK2 with IC50s of 87 nM and 16.5 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnolin
CAS 31008-18-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28O7
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (240.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=CC([C@H]2OC[C@]3([H])[C@@H](C4=CC=C(OC)C(OC)=C4)OC[C@@]32[H])=C1
Peso molecular (g/mol) 416.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.46
Porcentaje de pureza 98.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation