Learn More
Interscience™ Lente de aumento
Código de producto. 12628685
Cambiar vista
Click to view available options
Aumento:
2x
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Aumento Tamaño de la unidad
12628685 2x 1 PCS
1 options
Código de producto. 12628685 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 435001
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Lente de aumento para una inspección minuciosa y recuento de colonias.
  • Incluye lupa y brazo flexible para Scan 50, Scan 50 Pro y Scan 100
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Colonias de aumento
Para utilizar con (equipo) Escanear 50, 50 Pro, Escanear 100
Aumento 2x
Material De vidrio
Tipo de producto Lente, aumento