Learn More
3M™ Lente de aumento
Código de producto. 15879644 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intensidad de potencia:
2.0X
2.5X
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intensidad de potencia Tamaño de la unidad
15879644 2.5X cada uno
15869634 2.0X cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15879644 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000144517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00€
    26.17€ / paquete de 1
    Ahorro 7.83€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
La lente de aumento 3M™ se utiliza para ampliar objetos y se puede utilizar con todos los cascos para soldadura Speedglas.
  • Los cascos para soldadura serie 9100 3M™ Speedglas™ presentan un soporte de lente de aumento integrado en el filtro de soldadura, lo que facilita la instalación de la lente y es más segura
  • La nueva serie 100 de cascos para soldadura 3M™ Speedglas™, presenta un soporte de lente de aumento integrado en el filtro de soldadura, lo que facilita la instalación de la lente y la hace más segura. Para los filtros más antiguos de la serie 100 necesitará un soporte para la lupa
  • Para el casco para soldadura SL 3M™ Speedglas™ necesitará añadir el soporte para lupa como pieza de repuesto independiente (171031)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Speedglas
Intensidad de potencia 2.5X
Tipo de producto Lente de aumento