Learn More
Bohlender™ Juego de barras de agitación magnética
Código de producto. 10630752
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
Caja 175 x 110 x 30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10630752 Caja 175 x 110 x 30 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10630752 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor C34810
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compuesto por las barras agitadoras magnéticas más comunes y un recuperador con una longitud de 150 mm.
  • Ideal para principiantes
  • Para probar diferentes tipos y dimensiones de barras de agitación magnéticas
  • Incluye una pieza de forma cilíndrica de cada tamaño: 10 x 6,15, 15 x 4,5, 20 x 6, 25 x 6, 30 x 6, 40 x 8, 50 x 8, 60 x 9
  • Incluye un anillo pivotante de cada tamaño: 15 x 5, 25 x 6, 40 x 8
  • Incluye una pieza de forma triangular de cada tamaño: 25 x 8, 40 x 14
  • Resistencia de temperatura de −200° a +250 °C
  • Resistencia química universal
  • Dimensiones de la caja de 175 x 110 x 30 mm
  • Conformidad con la FDA.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Color Caja negra, barras blancas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Caja 175 x 110 x 30 mm
Para utilizar con (aplicación) Prueba de la barra agitadora
Incluye Barras cilíndricas y triangulares, anillos pivotantes
Intervalo de temperatura (métrico) −200°+ hasta 250 °C
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)